6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6,7-Dichloroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione, 6,7-Dichloro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
OR11519-5G OR11519-25G
APOSOR11519-5GEA 65.4 EUR
APOSOR11519-5G APOSOR11519-25G
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione
Formula: C₈H₄Cl₂N₂O₂
MW: 231,0356 g/mol
Pto. de fusión: >310 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078575
Núm. CAS: 25983-13-5