2-Cloro-6-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11522-25G OR11522-100G
APOSOR11522-25GEA 59.6 EUR
APOSOR11522-25G APOSOR11522-100G
2-Cloro-6-nitroanísol 98%
2-Cloro-6-nitroanísol
Formula: C₇H₆ClNO₃
Pto. de fusión: 54…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065066
Núm. CAS: 80866-77-9
EINECS: 279-580-4