5-Cloro-2-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11523-25G OR11523-5G
APOSOR11523-25GEA 77 EUR
APOSOR11523-25G APOSOR11523-5G
5-Cloro-2-nitroanísol 98%
5-Cloro-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007288
Núm. CAS: 6627-53-8
EINECS: 229-594-1