2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Acetamido-5-bromo-6-methylpyridine, 6-Acetamido-3-bromo-2-methylpyridine
OR11546-1G OR11546-5G OR11546-25G
APOSOR11546-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11546-1G APOSOR11546-5G APOSOR11546-25G
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formula: C₈H₉BrN₂O
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03909755
Núm. CAS: 142404-84-0