7-Hidroxiflavona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Hidroxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona, 7-Hidroxi-2-fenil-4-benzopirona
OR1155-1G
OR1155-25G
OR1155-5G
APOSOR1155-1GEA
31.9
EUR
APOSOR1155-1G
APOSOR1155-25G
APOSOR1155-5G
7-Hidroxiflavona 95%
7-Hidroxiflavona
Formula:
C₁₅H₁₀O₃ MW: 238,24 g/mol Pto. de fusión: 243…247 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006835 Núm. CAS: 6665-86-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...