6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-6-(propylamino)pyrimidine
OR11551-1G OR11551-10G OR11551-5G
APOSOR11551-1GEA 102 EUR
APOSOR11551-1G APOSOR11551-10G APOSOR11551-5G
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine
Formula: C₇H₁₀ClN₃
MW: 171,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475893
Núm. CAS: 941294-33-3