5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11556-1G OR11556-25G OR11556-5G
APOSOR11556-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11556-1G APOSOR11556-25G APOSOR11556-5G
5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo 98%
5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844848
Núm. CAS: 78686-79-0