4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11564-5G OR11564-100G OR11564-25G
APOSOR11564-5GEA 68.3 EUR
APOSOR11564-5G APOSOR11564-100G APOSOR11564-25G
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇BrClN
MW: 220,4942 g/mol
Pto. de fusión: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07369999
Núm. CAS: 627531-47-9