2,3-Dihidroflavona

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Phenylchroman-4-one

OR1157-25G OR1157-5G OR1157-100G
APOSOR1157-25GEA 49.3 EUR
APOSOR1157-25G APOSOR1157-5G APOSOR1157-100G
2,3-Dihidroflavona
2,3-Dihidroflavona
Formula: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006841
Núm. CAS: 487-26-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR