tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11571-5G OR11571-1G
APOSOR11571-5GEA 395 EUR
APOSOR11571-5G APOSOR11571-1G
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formula: C₁₁H₁₂BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800903
Núm. CAS: 503555-23-5