2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
OR1158-25G
APOSOR1158-25GEA 178 EUR
APOSOR1158-25G
2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona
2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona
Formula: C₁₉H₁₂O₂
MW: 272,3 g/mol
Pto. de fusión: 153…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004985
Núm. CAS: 604-59-1
EINECS: 210-071-1