5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-4-(6-methylheptyl)pyrimidine
OR11583-1G OR11583-5G
APOSOR11583-1GEA 111 EUR
APOSOR11583-1G APOSOR11583-5G
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Formula: C₁₂H₁₉BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800941
Núm. CAS: 951884-24-5