5-Bromo-4-isopropylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR11585-1G OR11585-5G
APOSOR11585-1GEA 208 EUR
APOSOR11585-1G APOSOR11585-5G
5-Bromo-4-isopropylpyrimidine 98%
5-Bromo-4-isopropylpyrimidine
Formula: C₇H₉BrN₂
Número MDL: MFCD09800930
Núm. CAS: 951884-28-9