Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11589-1G OR11589-5G
APOSOR11589-1GEA 63.8 EUR
APOSOR11589-1G APOSOR11589-5G
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607953
Núm. CAS: 951884-22-3