5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
OR11592-250MG OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR11592-250MG APOSOR11592-100MG
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-methylpicolinamide
Formula: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Pto. de fusión: 76…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07357421
Núm. CAS: 845305-87-5