5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR11594-1G
OR11594-5G
APOSOR11594-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11594-1G
APOSOR11594-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Formula:
C₆H₂BrClN₂ Pto. de fusión: 135…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09801046 Núm. CAS: 405224-23-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |