Bromuro de 2-bromoetilamonio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromoetilamina, bromhidrato
OR1160-1KG OR1160-500G OR1160-100G
APOSOR1160-1KGEA 149 EUR
APOSOR1160-1KG APOSOR1160-500G APOSOR1160-100G
Bromuro de 2-bromoetilamonio 98%
Bromuro de 2-bromoetilamonio
Formula: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204.89 g/mol
Pto. de fusión: 172…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012886
Núm. CAS: 2576-47-8