4-Bromo-2-metoxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11605-1G OR11605-5G OR11605-25G
APOSOR11605-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11605-1G APOSOR11605-5G APOSOR11605-25G
4-Bromo-2-metoxipiridina
4-Bromo-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
Pto. de fusión: 25…26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08277268
Núm. CAS: 100367-39-3