2-Amino-6-chloropyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11609-25G OR11609-100G OR11609-5G
APOSOR11609-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11609-25G APOSOR11609-100G APOSOR11609-5G
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formula: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055024
Núm. CAS: 33332-28-4