6-Bromo-2-naftol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1161-100G
OR1161-500G
OR1161-1KG
APOSOR1161-100GEA
74.1
EUR
APOSOR1161-100G
APOSOR1161-500G
APOSOR1161-1KG
6-Bromo-2-naftol
6-Bromo-2-naftol
Formula:
C₁₀H₇BrO Pto. de fusión: 122…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004081 Núm. CAS: 15231-91-1 EINECS: 239-279-0 |