2-Bromoisonicotinonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11615-1G OR11615-5G OR11615-25G
APOSOR11615-1GEA 24.8 EUR
APOSOR11615-1G APOSOR11615-5G APOSOR11615-25G
2-Bromoisonicotinonitrilo 95%
2-Bromoisonicotinonitrilo
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367879
Núm. CAS: 10386-27-3