5-Bromovainillina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
OR1162-100G
OR1162-25G
OR1162-500G
APOSOR1162-100GEA
72.5
EUR
APOSOR1162-100G
APOSOR1162-25G
APOSOR1162-500G
5-Bromovainillina
5-Bromovainillina
Formula:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,05 g/mol Pto. de fusión: 164…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006940 Núm. CAS: 2973-76-4 EINECS: 221-016-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...