1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR11626-1G OR11626-5G OR11626-25G
APOSOR11626-1GEA 0 EUR
APOSOR11626-1G APOSOR11626-5G APOSOR11626-25G
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₂BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00595283
Núm. CAS: 5543-27-1