2-Amino-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
OR1163-25G OR1163-5G
APOSOR1163-25GEA 68.3 EUR
APOSOR1163-25G APOSOR1163-5G
2-Amino-3-nitropiridina 98%
2-Amino-3-nitropiridina
Formula: C₅H₅N₃O₂
MW: 139.11 g/mol
Pto. de fusión: 163…167 °C
Pto. de inflamación: 167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006314
Núm. CAS: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0