5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11634-250MG OR11634-1G OR11634-5G
APOSOR11634-250MGEA 102 EUR
APOSOR11634-250MG APOSOR11634-1G APOSOR11634-5G
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235.0800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234599
Núm. CAS: 3543-46-2