2-Amino-5-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
OR1164-100G OR1164-25G OR1164-500G
APOSOR1164-100GEA 29 EUR
APOSOR1164-100G APOSOR1164-25G APOSOR1164-500G
2-Amino-5-nitropiridina
2-Amino-5-nitropiridina
Formula: C₅H₅N₃O₂
MW: 139.11 g/mol
Pto. de fusión: 186…190 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006325
Núm. CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6