5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11641-1G OR11641-250MG
APOSOR11641-1GEA 48 EUR
APOSOR11641-1G APOSOR11641-250MG
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Pto. de fusión: 182…187 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275714
Núm. CAS: 103878-58-6