Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-amino-3-bromopicolinate, Methyl 6-amino-3-bromopyridine-2-carboxylate
OR11647-5G
APOSOR11647-5GEA 78.3 EUR
APOSOR11647-5G
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231,0467 g/mol
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800897
Núm. CAS: 178876-83-0