3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-5-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
OR11656-100MG
APOSOR11656-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR11656-100MG
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₃BClNO₄
Pto. de fusión: 143…146 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800860
Núm. CAS: 957120-55-7