Chlorogenic acid 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1166-25G OR1166-1G OR1166-5G
APOSOR1166-25GEA 155 EUR
APOSOR1166-25G APOSOR1166-1G APOSOR1166-5G
Chlorogenic acid 98+%
Chlorogenic acid
Formula: C₁₆H₁₈O₉
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003862
Núm. CAS: 327-97-9