Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-bromooxazole-4-carboxylate
OR11662-5G OR11662-1G OR11662-10G
APOSOR11662-5GEA 154 EUR
APOSOR11662-5G APOSOR11662-1G APOSOR11662-10G
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₃
MW: 220,0207 g/mol
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09801023
Núm. CAS: 460081-20-3