5-Clorosalicilaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
OR1167-100G OR1167-25G OR1167-500G
APOSOR1167-100GEA 48 EUR
APOSOR1167-100G APOSOR1167-25G APOSOR1167-500G
5-Clorosalicilaldehído 97%
5-Clorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. de fusión: 99…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003331
Núm. CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III