5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11671-100MG OR11671-500MG
APOSOR11671-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR11671-100MG APOSOR11671-500MG
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07376179
Núm. CAS: 951885-34-0