5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11672-1G OR11672-5G OR11672-10G
APOSOR11672-1GEA 134 EUR
APOSOR11672-1G APOSOR11672-5G APOSOR11672-10G
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934490
Núm. CAS: 255876-52-9