1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(tert-Butyl)piperidin-4-one
OR11675-1G OR11675-250MG
APOSOR11675-1GEA 43.5 EUR
APOSOR11675-1G APOSOR11675-250MG
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
1-tert-Butyl-4-piperidone
Formula: C₉H₁₇NO
Pto. Ebullición: 93…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411608
Núm. CAS: 1465-76-5