Ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1168-100G OR1168-25G OR1168-500G
APOSOR1168-100GEA 0 EUR
APOSOR1168-100G APOSOR1168-25G APOSOR1168-500G
Ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico
Ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₄Br₂O₃
Pto. de fusión: 270…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002548
Núm. CAS: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0