8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11680-1G OR11680-5G
APOSOR11680-1GEA 464 EUR
APOSOR11680-1G APOSOR11680-5G
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Formula: C₉H₇ClN₂O
Pto. de fusión: 247…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800989
Núm. CAS: 19407-54-6