5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(3-Nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
OR11681-10MG OR11681-50MG
APOSOR11681-10MGEA 21.9 EUR
APOSOR11681-10MG APOSOR11681-50MG
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₆N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800992
Núm. CAS: 951885-28-2