2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR11687-1G
OR11687-250MG
OR11687-5G
APOSOR11687-1GEA
112
EUR
APOSOR11687-1G
APOSOR11687-250MG
APOSOR11687-5G
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Formula:
C₁₀H₁₀BNO₃ MW: 203,0000 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09800894 Núm. CAS: 886853-93-6 |