3,5-Dibromoanilina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR11689-1G
OR11689-5G
APOSOR11689-1GEA
29
EUR
APOSOR11689-1G
APOSOR11689-5G
3,5-Dibromoanilina clorhidrato
3,5-Dibromoanilina clorhidrato
Formula:
C₆H₆Br₂ClN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800855 Núm. CAS: 188349-40-8 |