2,4-Dihidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1169-100G OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA 33.5 EUR
APOSOR1169-100G APOSOR1169-500G
2,4-Dihidroxibenzaldehído
2,4-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C
Pto. de fusión: 134…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011686
Núm. CAS: 95-01-2
Índice Merck: 12,08324