2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-5-Methoxycarbonylphenyboronic acid, (2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR11696-1G OR11696-100MG
APOSOR11696-1GEA 197 EUR
APOSOR11696-1G APOSOR11696-100MG
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800877
Núm. CAS: 221006-63-9