3,5-Dibromoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11698-25G OR11698-5G OR11698-100G
APOSOR11698-25GEA 72.5 EUR
APOSOR11698-25G APOSOR11698-5G APOSOR11698-100G
3,5-Dibromoanilina 98%
3,5-Dibromoanilina
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047841
Núm. CAS: 626-40-4