5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: AICAR, 5-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, Acadesine
OR1170T-1G OR1170T-5G OR1170T-250MG
APOSOR1170T-1GEA 109 EUR
APOSOR1170T-1G APOSOR1170T-5G APOSOR1170T-250MG
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Formula: C₉H₁₄N₄O₅
MW: 258,23 g/mol
Pto. de fusión: 214…215 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869751
Núm. CAS: 2627-69-2
EINECS: 220-097-5