trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
OR1171-100G OR1171-25G OR1171-500G
APOSOR1171-100GEA 27.7 EUR
APOSOR1171-100G APOSOR1171-25G APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. de fusión: 169…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004400
Núm. CAS: 537-98-4