Alcohol 4-hidroxibencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1172-250G OR1172-50G
APOSOR1172-250GEA 55.1 EUR
APOSOR1172-250G APOSOR1172-50G
Alcohol 4-hidroxibencílico 98%
Alcohol 4-hidroxibencílico
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 251…253 °C
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004658
Núm. CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0