2-Bromo-6-nitroanilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11720-10G OR11720-5G
APOSOR11720-10GEA 115 EUR
APOSOR11720-10G APOSOR11720-5G
2-Bromo-6-nitroanilina 99%
2-Bromo-6-nitroanilina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263476
Núm. CAS: 59255-95-7