3-Bromobenzene-1,2-diamine, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11721-5G OR11721-1G
APOSOR11721-5GEA 65.4 EUR
APOSOR11721-5G APOSOR11721-1G
3-Bromobenzene-1,2-diamine, grado técnico
3-Bromobenzene-1,2-diamine
Formula: C6H7BrN2
MW: 187,0372 g/mol
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842434
Núm. CAS: 1575-36-6
ADR: 6.1,III