1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11733-250MG OR11733-100MG OR11733-1G
APOSOR11733-250MGEA 116 EUR
APOSOR11733-250MG APOSOR11733-100MG APOSOR11733-1G
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Formula: C₆H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01687329
Núm. CAS: 19597-07-0