1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11741-250MG
APOSOR11741-250MGEA 0 EUR
APOSOR11741-250MG
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Formula: C₃H₆ClN₃
MW: 119,55 g/mol
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795693
Núm. CAS: 57575-96-9